Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Kombinationselektroden aus Glas in Mikro- und Halbmikrogröße, Quecksilber-frei
Optimal für Mikrotiterplatten, Serumbecher, Küvetten, Mikroteströhrchen, NMR-Röhrchen und Kapillarröhrchen
Marke:  Fisherbrand™ 93X218911
294.50 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11500114
  • 310.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Optimal für Mikrotiterplatten, Serumbecher, Küvetten, Mikroteströhrchen, NMR-Röhrchen und Kapillarröhrchen
pH-Bereich 0 bis 14
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
BNC-Anschluss
Glas
-5 °C° bis +110 °C°
Gesättigtes KCl mit AgCl. KCl
Ag/AgCl
-5 °C bis +110 °C
1 Jahr
150 mm
6 mm
Einzeln
0 bis 14
pH/ORP-Kombinationselektrode für Titrationen, extra lang, Ag/AgCl
Kleine Proben
23 °F bis 230 °F
Micro
7 in.
0.23 Zoll
Name des Produkts
Fisherbrand™ accumet™ Kombinationselektroden aus Glas in Mikro- und Halbmikrogröße, Quecksilber-frei > Mikrospitze, 150 mm Länge