Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Kombinationselektroden aus Glas in Mikro- und Halbmikrogröße, Quecksilber-frei
Artikelnummer. p-4012931 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
U.S.-Norm
US-Norm
Länge (metrisch):
60 mm
100 mm
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11590104
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal für Mikrotiterplatten, Serumbecher, Küvetten, Mikroteströhrchen, NMR-Röhrchen und Kapillarröhrchen
pH-Bereich 0 bis 14
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen BNC-Anschluss
Diaphragma Einzeln
Material Glas
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) -5 °C° bis +110 °C°
Typ pH/ORP-Kombinationselektrode für Titrationen, Standard, Ag/AgCl
Art der Fülllösung Gesättigtes KCl mit AgCl. KCl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kleine Proben
Internes Bezugssystem Ag/AgCl
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 23 °F bis 230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -5 °C bis +110 °C
Spitzentyp Micro
Gewährleistung 1 Jahr
Länge (metrisch) 100 mm