Learn More
Thermo Scientific™ Injektionsanschlusseinsätze mit CarboFrit für Thermo Scientific™ Trace- und Focus SSL-Geräte
Erzielen Sie eine hohe Reproduzierbarkeit mit Thermo Scientific Injektionsanschlusseinsätzen mit CarboFrit für Thermo Scientific Trace und Focus SSL Geräte.
Marke:  Thermo Scientific™ 453T2130
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10390855
  • 407.64 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erzielen Sie eine hohe Reproduzierbarkeit mit Thermo Scientific Injektionsanschlusseinsätzen mit CarboFrit für Thermo Scientific Trace und Focus SSL Geräte. Hochdeaktiviert und mit geringsten Toleranzen hergestellt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
453T2130
105 mm
Gerade Splitless-Injektionseinlage
8 mm
5
CarboFrit
5 mm
Gerade Einlage für Splitless-Injektion
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Injektionsanschlusseinsätze mit CarboFrit für Thermo Scientific™ Trace- und Focus SSL-Geräte > Gerade Einlage für Splitless-Injektion; 5 x 8 x 105 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser x Länge)