Learn More
Fisher BioReagents™ Leupeptin-Hemisulfat
(Acetyl-Leu-Leu-Arg-al), Valeramid
45.90 € - 1200.00 €
Spezifikation
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Inhibitor für Trypsin, Plasmin, Papain, Cathepsin B
Inhalt und Lagerung -20 °C
Produkttyp Leupeptin Hemisulfate
Molekulargewicht 475,60
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10757024
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents™
BP2662-1
1 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10285153
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents™
BP2662-5
5 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10275153
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents™
BP2662-25
25 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10061453
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents™
BP2662-100
100 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
(Acetyl-Leu-Leu-Arg-al), Valeramid
Eine biochemische Verbindung, die als Inhibitor für Trypsin, Plasmin, Papain und Cathepsin B. verwendet wird
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
-20 °C
475,60
Inhibitor für Trypsin, Plasmin, Papain, Cathepsin B
Leupeptin Hemisulfate
Stückchen, Pulver
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Leupeptin Hemisulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.