Learn More
Fisher BioReagents™ Leupeptin-Hemisulfat
(Acetyl-Leu-Leu-Arg-al), Valeramid
Marke: Fisher BioReagents™ BP2662-100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
(Acetyl-Leu-Leu-Arg-al), Valeramid
Eine biochemische Verbindung, die als Inhibitor für Trypsin, Plasmin, Papain und Cathepsin B. verwendet wird
Spezifikation
Weiß | |
-20 °C | |
Leupeptin Hemisulfate | |
Stückchen, Pulver |
Inhibitor für Trypsin, Plasmin, Papain, Cathepsin B | |
100 mg | |
475,60 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Leupeptin Hemisulfate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.