Learn More
Fisher BioReagents™ Leupeptin-Hemisulfat
(Acetyl-Leu-Leu-Arg-al), Valeramid
Marke:  Fisher BioReagents™ BP2662-25
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10275153
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products »
Explore more special offers
Description
Description
(Acetyl-Leu-Leu-Arg-al), Valeramid
Eine biochemische Verbindung, die als Inhibitor für Trypsin, Plasmin, Papain und Cathepsin B. verwendet wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Weiß
-20 °C
Leupeptin Hemisulfate
Stückchen, Pulver
Inhibitor für Trypsin, Plasmin, Papain, Cathepsin B
25 mg
475,60
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • Leupeptin Hemisulfate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers