Learn More
Fisher BioReagents™ Leupeptin-Hemisulfat
(Acetyl-Leu-Leu-Arg-al), Valeramid
Marke:  Fisher BioReagents™ BP2662-5
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10285153
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
(Acetyl-Leu-Leu-Arg-al), Valeramid
Eine biochemische Verbindung, die als Inhibitor für Trypsin, Plasmin, Papain und Cathepsin B. verwendet wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
-20 °C
Leupeptin Hemisulfate
Stückchen, Pulver
Inhibitor für Trypsin, Plasmin, Papain, Cathepsin B
5 mg
475,60
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Leupeptin Hemisulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers