Learn More
Fisher BioReagents™ Taq DNA-Polymerase
Ermöglicht bis zu 100 Amplifikationszyklen ohne Aktivitätsverlust
Marke: Fisher BioReagents™ FB6000-50
Beschreibung
- Lizenziert für die Verwendung in PCR
- Verwendet eine thermostabile DNA-Polymerase, die durch eine modifizierte Form DNA-Polymerase-Gens des Thermus aquaticus kodiert wurde, das in einen E. coli-Host eingefügt wurde
- Hat eine 5«→3« Exonuklease-Aktivität
- Erhältlich mit zwei verschiedenen Reaktionspuffern
- Puffer A enthält eine optimierte Endkonzentration von 15 mM MgCl2 für die meisten PCR-Amplifikationen
- Puffer B enthält kein MgCl2; MgCl2 wird in einem separaten Fläschchen als 25 mM-Lösung bereitgestellt
- Lagerungspuffer: 20 Mm Tris-HCl, pH 7.5 (bei Raumtemperatur), 100 mM KCl, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 50 % Glycerol, 0.5 % Tween™ 20, 0.5 % Nonidet P40™
- Empfohlener Assaypuffer: 10X Assaypuffer A (100 mM Tris-HCl, pH 9.0 [bei 25 °C/77 °F]; 500 mM KCl; 15 mM MgCl2) oder 10X Assaypuffer B (100 mM Tris-HCl, pH 9.0 [bei 25 °C/77 °F]; 500 mM KCl) und 25 mM MgCl2 Lösung in einem separaten Fläschchen
Einheiten-Definition: Eine Einheit Enzym ist definiert als die Menge, die 10 nmol dNTPs in säureunlöslichem Material pro 30 Minuten in einer 10-minütigen Inkubation bei 74 °C (165 °F) unter den oben genannten Assay-Bedingungen enthält
Spezifikation
10X assay buffer B : Tris-HCl 100mM, pH 9 at 25°C, KCl 500mM and MgCl2 25mM solution in a separate vial | |
Taq DNA Polymerase | |
Poly-Röhrchen | |
Standard-PCR | |
Tris-HCl 20 mmol, pH 7,5 (bei Raumtemperatur), KCl 100 mmol, EDTA 0,1 mmol, DTT 1 mmol, Glycerin 50 %, Tween™ 20 0,5 %, Nonidet™ P40™ 0,5 % |
-20 °C | |
Flüssig | |
5 × 100 Einheiten | |
5 U/μl |