Learn More
Thermo Scientific™ T7 DNA Polymerase (10 U/μL)
Katalysiert die DNA-Synthese in 5'≥3'-Richtung mit T DNA Polymerase, einer matrizenabhängigen DNA-Polymerase.
Marke:  Thermo Scientific™ EP0081
67.45 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10529710
  • 96.50 € / 300 Einheiten
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
T-DNA-Polymerase, eine Template-abhängige DNA-Polymerase, katalysiert die DNA-Synthese in Richtung 5'≥3'. Es ist eine hochgradig prozessive DNA-Polymerase, die eine kontinuierliche Synthese langer DNA-Abschnitte ermöglicht. Das Enzym zeigt auch eine hohe 3'≥5'-Exonukleaseaktivität gegenüber Einzelstrang- und Doppelstrang-DNA.
Überblick
  • Starke 3'=>5' Exonuklease-Aktivität, ca. 1000-fach größer als Klenow-Fragment (siehe Referenz 1)
  • Aktiv in Restriktionsenzympuffern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
T7 DNA Polymerase
300 Einheit
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2812499 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEP0081
Chargennummer2851723 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberEP0081
Chargennummer2873400 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberEP0081
Chargennummer2873378 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberEP0081
Chargennummer2882874 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberEP0081
Name des Produkts
Thermo Scientific™ T7 DNA Polymerase (10 U/μL) > 10 μ/μl, 300 U