Learn More
Falcon™ serologische Pipetten, Großpackung
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Farbcodierte Pipetten erleichtern die Auswahl der richtigen Größe. Corning™ Falcon™ Serologische Pipetten sind ideal für Gewebekulturen oder jede ungiftige Lösung.
Marke:  Falcon™ 357529
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10243091
  • 229.16 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 22-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gammabestrahlt, pyrogenfrei, aus klarem Polystyrol für optische Klarheit
  • Mit außergewöhnlich scharfen, dunklen, leicht ablesbaren Aufdrucken mit umgekehrter (außer bei 1 ml) und negativer Graduierung.
  • Die besondere Graduierungsmarkierung ermöglicht es, die Graduierung vor dem vollständigen Entfernen der Verpackung in den Sichtbereich zu bringen
  • Die Innenoberfläche verhindert die Bildung von Menisken und reduziert so Lesefehler
  • Gesamtabgabegenauigkeit der Pipetten, ±3 %, mit einem Variationskoeffizienten von 1.5 %
  • Negative Graduierungen sorgen für zusätzliche Kapazität
  • Stopfen aus Polyesterfaser verhindert Überfüllung
  • Großpackung; Kunststoff-/Papierverpackung
Compliance
Kalibriert für Volumenabgabe/Ausblasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±3 %
Polystyrol
Ja
2.5 ml
Großpackung
5 ml
1.5 %
Für die Verwendung mit Gewebekulturen oder sonstigen nicht-toxischen Lösungen
0.1 ml
Standard
Blau
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Falcon™ serologische Pipetten, Großpackung > 5 ml