Learn More
Falcon™ Zellkultureinsätze Für Verwendung mit 6-Mikrotiterplatten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zellkulturen auf permeablen Trägern ergeben eine größere morphologische und/oder physiologische Differenzierung vieler Zelltypen.
Marke:  Falcon™ 353493
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10356981
  • 478.83 € / 48 Stück
Verfügbar ab: 03-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für einen unabhängigen Zugriff auf die basolateralen und apikalen Domänen der Polarzellen. Kernspurgeätzte Membranen aus Polyethylenterephthalat (PET) verfügen über einzelne, zylindrische Poren und sind für das Zellwachstum beidseitig gewebekulturbehandelt. Das PET-Gehäuse ist nicht gewebekulturbehandelt, um das Zellwachstum an den Seitenwänden des Einsatzes zu begrenzen.
  • Durchscheinende Membranen für Porengrößen von 0.4 und 3.0 μm besitzen eine hohe Porendichte (HD) und werden für Transportstudien empfohlen
  • Transparente Membranen werden zur Visualisierung von lebenden Zellen mittels Lichtmikroskopie empfohlen
  • Flansche am Einsatzrand erleichtern die Handhabung
  • Gammasterilisiert
Für beste Ergebnisse wird die Verwendung von gewebekulturbehandelten Falcon Companion Platten empfohlen
Transportstudien, Immunzytochemie, Elektronenmikroskopie, Migration und Invasion sowie Co-Kulturen.
Bestellinformation
Einzeln verpackt in farbcodierte medizinische Aufreißbeutel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4.2 cm2
1.0 x 108 (HD)
Durchscheinende Membran
23.1 mm
48/Karton
TC-behandelt
6
PET
0,4 μm
6-Well-Platte
6/Packung
TC-behandelt
Steril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4350048 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum05/04/2025 Catalog Number353493
Chargennummer4169015 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum18/12/2024 Catalog Number353493
Chargennummer3213031 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum19/12/2023 Catalog Number353493
Chargennummer3176002 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/10/2023 Catalog Number353493
Name des Produkts
Falcon™ Zellkultureinsätze Für Verwendung mit 6-Mikrotiterplatten > Für 6 Well-Platten; Oberfläche: 4.2 cm2; Porengröße: 0.4 μm; Membrandurchmesser: 23.1 mm; lichtdurchlässig