Learn More
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse A, blaue Graduierung
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Die Hirschmann Instruments Messzylinder, Klasse A, mit blauer Graduierung sind aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke:  Hirschmann™ 224018027
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10597193
  • 32.90 € / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Ausguss, Hauptringgraduierung
  • Blaue Graduierung
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
  • Gemäß DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Blau
DIN EN ISO 4788
260 mm
Graduierte Messzylinder
100 ml
0,5
USP
Rund
A
± 0,5 ml
Glas
1 ml
Name des Produkts
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse A, blaue Graduierung > Fassungsvermögen: 100 ml; Höhe: 260 mm; blaue Graduierungen; sechseckige Glasbuchse