Learn More
Corning™ Costar™ Transwell™ durchsichtige Polyester-Membraneinsätze
Die mikroskopisch transparente Polyestermembran mit TC-Behandlung gewährleistet optimale Zellanhaftung und optimales Wachstum. Corning™ Transwell™ Multiwell-Platten mit Polyestermembraneinsätzen sorgen für bessere Sichtbarkeit in der Phasenkontrastmikroskopie und ermöglichen die Beurteilung der Zellviabilität und Monoschichtenbildung.
Marke: Corning™ 3450
215.05 EUR gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21683" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ideal für Übertragungsstudien, Chemotaxis, Co-Kulturen und Studien zur mikrobiellen Pathogenese
- Die dünne Membran und die gerade Porenstruktur sorgen für gleichmäßigen Zelltransport und gleichmäßige Zellmigration.
- Der selbstzentrierende Einsatz verhindert Kapillareffekte der Medien zwischen dem Einsatz und dem umgebenden Well.
- Platte: Nichtrecyceltes Polystyrol
- Membran: PET
Spezifikation
6 Einsätze in einer 6-Well-Platte | |
PET | |
4 x 106 Poren/cm2 | |
24 mm | |
6 | |
TC-behandelt | |
TC-behandelt | |
6 |
4,67 cm2 | |
2,6 mL | |
0,4 μm | |
6 Einsätze in einer 6-Well-Platte, 4 Platten pro Karton verpackt | |
24 Einsätze, 4 Platten/Karton | |
Klar | |
Steril |