Learn More
Sartorius Cubis™ II Precision (2-Platz) Waage, MCA-Benutzeroberfläche
Mit vollständig konfigurierbarer Hardware, Software und Konnektivität bietet Cubis™ II eine leistungsstarke Waage, die sich an Ihre individuellen Anforderungen und Compliance-Vorgaben anpassen lässt.
Marke: Sartorius MCA6202P-2S00-0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Monolithical weighing system
- Integrated climate sensors
- Individual sample holders
- Error-free operation
- Individual QApp workflows
- Motorized auto-leveling
- Full end-to-end data integrity
- 21 CFR Part 11 compliance
- Integrated audit-trail
- State-of-the-art user management
- Oustanding service support
- Integrated status center
- Integrated service functions
- Preventive maintenance on accredited standards
- For all models up to a maximum capacity of 8.2 kg
- Large 7-inch color touch TFT display in 16:9 format with new user interface
- Software Factory installed basic set of essential weighing applications (license free) and packages with special weighing applications and function extensions (license required)
- Operation Activated by touch key, touch-free using IR sensor
(draft shield M) or gesture sensor (optional), learning capability
Serviceleistungen
10 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
21 CFR TEIL 11 17025 USP 41 | |
1.5 kg, 3 kg, 6.2 kg | |
0.01 g, 0.02 g, 0.05 g | |
Automation motorisiert | |
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung | |
Ohne Windschutz | |
1 Sek. | |
Präzisionswaage (2 Positionen) | |
470 mm | |
95 mm | |
120/240 V | |
1 A | |
Class II |
2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss | |
7-Zoll-Farb-Touch-TFT im 16:9-Format | |
Waage, Zubehör, Stromversorgung, Manuell, Werksprüfprotokoll | |
±20 mg | |
1,5 s | |
±4 mg | |
0°C bis +40°C | |
10 Jahre | |
240 mm | |
5.4 kg | |
100/240 V (±10 %) | |
50/60 Hz (±5 %) |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Cubis™ II Precision (2-Platz) Waage, MCA-Benutzeroberfläche > MCA user interface; Capacity: 1,500; 3,000; 6,200 g ; Draft shield
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur