Learn More
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Mehrkanalpipetten
Sichern Sie die Spitzen mit ClipTip Technologie und sorgen Sie mit Thermo Scientific™ Mehrkanalpipetten für eine vollständige Versiegelung auf jedem Kanal mit minimalem Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze.
Marke: Thermo Scientific™ 4661140N
828.05 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die ClipTip-Technologie der Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Mehrkanalpipetten gewährleistet durch sicheres Einrasten eine vollständige Abdichtung jedes Kanals bei minimalem Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen. Die neue, verbesserte Volumeneinstellung ermöglicht ein geräusch- und müheloses, sowie ergonomisches Arbeiten.
Endlich sorgenfrei pipettieren, mit der einzigen Spitze, die man festklemmen kann.
Sichere Versiegelung mit der ClipTip Technologie. Fühlen Sie den Unterschied.
Vermeiden Sie Frustration beim Anbringen von Spitzen auf Ihrer Pipette
Mit einer leichten Berührung wird jede Spitze sicher an der Pipette befestigt.
Verringern Sie das Risiko von lockeren oder undichten Spitzen
Wenn ClipTip Pipettenspitzen angebracht sind, sind sie dicht und lösen sich nicht. Das ClipTip Pipettiersystem bleibt dicht, bis Sie die Spitze auswerfen, selbst bei komplexeren Anwendungen mit mehreren Spitzenberührungen und Mischzyklen.
Konsistentes und reproduzierbares Pipettieren von Anwender zu Anwender
Höhere Qualität der Ergebnisse und effizientere Forschung.
Ergonomische Verbindung
Ein leichter Griff und geringer Kraftaufwand beim Pipettieren sowie Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen minimieren das Risiko einer Verletzung durch wiederholte Fehlbelastung (RSI-Syndrom).
Gesicherte Volumenarretierung
Unbeabsichtigte Volumenänderungen während des Pipettierens werden durch die gesicherte Volumenarretierung ausgeschlossen. Heben Sie den Kolben an, um die Volumenanzeige einzustellen, und drücken Sie ihn nach unten, um die gewählte Einstellung mit minimalem Kraftaufwand zu arretieren.
Einstellbarer Komfort
Die Fingerstütze ist um 120° verstellbar, bietet eine angenehme Handhabung sowohl für Rechts- als auch Linkshänder und ermöglicht die Entspannung der Handmuskulatur während der Pipettierzyklen.
Verbessertes Pipettieren kleinerer Mengen
Ein neues 0,1 bis 2 μl-Modell und Verbesserungen der 1 bis 10 μl-Modelle optimieren das Leistungsverhalten bei kleinvolumigen Anwendungen.
Große Auswahl an ClipTip Pipettenspitzen
Kompatible Größen mit F1-ClipTip-Pipetten: 12,5 Ext, 20, 50, 200, 300, 300 Ext und 1.000 μl
Lebenslange Garantie
In Form einer praktischen Online-Registrierung, die sich von Land zu Land unterscheiden kann.
Spezifikation
ClipTip 300 | |
8 | |
Pipette | |
1 μl |
F1-ClipTip | |
F1-ClipTip™ | |
30 bis 300 μl | |
Orange |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Erfüllt die Bestimmungen der IVD-Richtlinie 98/79/EG, nur in Europa gültig. Nicht für die Verwendung in der In-vitro-Diagnostik in Nordamerika.