Learn More
Euro Protection™ Eye Wash
Marke: Euro Protection™ 60111
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Sterile Water 95.1% and Phosphate 4.9 % | |
200 mL |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Euro Protection™ Eye Wash > Volumen: 200 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur