Learn More
Thermo Scientific™ Flachbodengläser
National Scientific SepCap Polyspring-Einsätze mit begrenztem Volumen verhindern, dass die Spritze den Gefäßboden berührt und die Nadel dadurch beschädigt werden kann.
Marke: Thermo Scientific™ 2.5-NV
Beschreibung
Flachbodenfläschchen sind eine kostengünstige Wahl für viele HPLC-Routineanwendungen. Diese halslosen Fläschchen mit Einsätzen sind als Kits mit den zugehörigen Polyethylen-Stopfen erhältlich, um die richtige Passform und Funktion sicherzustellen. Zur Auswahl stehen Gläser aus Klarglas, Braunglas oder Polypropylen. 8 x 35-mm-Flachbodengläser wurden speziell für Alcott Autosampler mit positiver Verdrängung entwickelt. Zur Auswahl stehen die Marken Thermo Scientific™ National™ oder Chromacol™.
- Polyethylen SepCap mit mittig angeordnetem sternförmigem Muster erleichtert das Durchstechen mit der Spritzennadel.
- Das praktische Fläschchen-Kit enthält die gleiche Anzahl von Fläschchen und Verschlusskappen
- Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
- Microsampling-Fläschchen für maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze
Empfohlen für folgende Geräte:
- Alcott™
- Gilson™
- Shimadzu™
- Waters™ (Wisp Karussell, 96 bzw. 48 Positionen)
Spezifikation
2-ml-Fläschchen ohne Hals/Shell-Fläschchen | |
Klar | |
Glas | |
Ohne Hals | |
Flachboden | |
Stecker | |
500 | |
Nein |
12 mm | |
12 mm | |
2,5 ml | |
<175 μl | |
2,5 ml | |
32 mm | |
2 ml-Fläschchen ohne Hals/Shell-Fläschchen | |
2 ml |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.