Learn More
Thermo Scientific™ Flachbodengläser
Artikelnummer. 11588210
Click to view available options
Volumen (metrisch):
250 μl
275 μl
0,90 ml
1 ml
1,25 ml
2 ml
2,4 ml
2,5 ml
3.75mL
5,5 ml
Verschlusstyp:
Konischer Einsatz (Polyspring)
Stecker
Stopfen
Stopfen/Kappe
Stopfen/Verschlusskappe
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
200 Stück
250 Stück
500 Stück
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Klar
Transparent
Menge:
100
100/Packung
1000
1000/Packung
200
200 Packungen
250/Packung
500
500/Packung
Auslaufprodukt
Product Code. 11588210
Brand: Thermo Scientific™ 8NPWP
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
National Scientific SepCap Polyspring-Einsätze mit begrenztem Volumen verhindern, dass die Spritze den Gefäßboden berührt und die Nadel dadurch beschädigt werden kann.
Flachbodenfläschchen sind eine kostengünstige Wahl für viele HPLC-Routineanwendungen. Diese halslosen Fläschchen mit Einsätzen sind als Kits mit den zugehörigen Polyethylen-Stopfen erhältlich, um die richtige Passform und Funktion sicherzustellen. Zur Auswahl stehen Gläser aus Klarglas, Braunglas oder Polypropylen. 8 x 35-mm-Flachbodengläser wurden speziell für Alcott Autosampler mit positiver Verdrängung entwickelt. Zur Auswahl stehen die Marken Thermo Scientific™ National™ oder Chromacol™.
  • Typ I, Borosilikatglas
  • Die selbstpositionierenden Polyspring-Einsätze verhindern, dass die Spritze den Gefäßboden berührt und die Nadel dadurch beschädigt werden kann
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung 8mm PE-Cap/Plug for 1mL Shell-Vial
Durchmesser (metrisch) Öffnung 8 mm
Innendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material Polyethylen
Volumen (metrisch) 1 ml
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlusstyp Stopfen/Verschlusskappe
Höhe (metrisch) 9 mm
Typ 8 mm PE-Kappe/Stecker
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.