Learn More
Gilson™ Extraction Cartridge Cap
Artikelnummer. p-7221493 Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
3 mL
6 mL
8 mL
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
Artikelnummer. 16656155
Marke: Gilson™ 2954698
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gilson offers a variety of vials and caps in bulk for a number of applications.
  • ASPEC-Kappen
  • Gilson bietet eine Vielzahl von Fläschchen und Verschlusskappen in Großpackungen für eine Vielzahl von Anwendungen an.
Spezifikation
Beschreibung ASPEC-Kappen
Volumen (metrisch) 1 ml
Material Natur-PE
Menge 1000/Packung