Learn More
Memmert™ Erweiterter Übertemperaturschutz für UF260
Erweiterter Übertemperaturschutz mit integriertem Pt100-Sensor für unabhängige Temperaturüberwachung.
Marke: Memmert™ UF260A6
Beschreibung
- Zubehör
- Mit integriertem Pt100-Sensor
- Für Modelle mit SingleDISPLAY
Spezifikation
UF260 Ofen | |
Integrierter Pt100-Sensor |