Learn More
Abnova™ EWSR1/ATF1 SY-Translokation FISH-Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Gen-Translokation mit der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
Marke: Abnova™ FT0023.200uL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Bei 4 °C im Dunkeln lagern. | |
Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) | |
EWS | |
2130;466 | |
200 μl |
Tube | |
Ewing-Sarkom-Breakpoint-Region 1 | |
EWSR1 | |
DNA/RNA | |
Flüssigkeit |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 11
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abnova™ EWSR1/ATF1 SY-Translokation FISH-Sonde > 200 ul
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur