Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ Pro UV-Vis-Spektralphotometer
Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Vis Spektrophotometer kombinieren zuverlässige und vielseitige Hardware mit einfach zu erlernender, anwenderfreundlicher Thermo Scientific™ Insight™ Pro Software.Gemeinsam erfüllen sie die vielfältigen Anforderungen, die Ihr Unternehmen an ein analytisches Tool stellt.
Marke:  Thermo Scientific™ 912A1112
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17405613
  • N.V. / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Das Evolution Pro Pharma Value-Paket umfasst:
- Evolution Pro UV-Vis Spektrometer
- INSIGHT Pro mit Sicherheitssoftware
- Validator für Insight Pro A4 Papierversion
- Qualifizierungsfilterkit für UV-Vis
Evolution Pro
Wählbar: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 4,0 nm
UV-Vis-Spektralphotometer Pharma Value-Paket - INTL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Evolution™ Pro UV-Vis-Spektralphotometer >