Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ Pro UV-Vis-Spektralphotometer
Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Vis Spektrophotometer kombinieren zuverlässige und vielseitige Hardware mit einfach zu erlernender, anwenderfreundlicher Thermo Scientific™ Insight™ Pro Software.Gemeinsam erfüllen sie die vielfältigen Anforderungen, die Ihr Unternehmen an ein analytisches Tool stellt.
N.V. - 16675.00 €
Spezifikation
Produktlinie Evolution Pro
Spektren-Bandbreite Wählbar: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 4,0 nm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Beschreibung Spektren-Bandbreite Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Spektren-Bandbreite Preis Menge & Verfügbarkeit  
17319263
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
840-340200
Evolution Pro UV-Vis-Spektralphotometer Wählbar: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 4,0 nm
15580.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17309263
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
840-340100
Evolution Pro UV-Vis-Spektralphotometer mit Quecksilberlampe Wählbar: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 4,0 nm
16675.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17405613
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
912A1112
Das Evolution Pro Pharma Value-Paket umfasst:
- Evolution Pro UV-Vis Spektrometer
- INSIGHT Pro mit Sicherheitssoftware
- Validator für Insight Pro A4 Papierversion
- Qualifizierungsfilterkit für UV-Vis
Wählbar: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 4,0 nm
N.V.
1 Stück
N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
17485603
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
840-372800
Inhalt des Evolution Pro Pharma Value-Pakets:
Evolution Pro UV-Vis-Spektralphotometer mit Quecksilberlampe
INSIGHT Pro mit Sicherheitssoftware
Validator für Insight Pro A4-Papierversion
Qualifizierungsfilterkit für UV-Vis
Wählbar: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 4,0 nm
N.V.
1 Stück
N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
17415613
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
912A1113
Das Evolution Pro USP/EP-Standards Pharma-Paket umfasst:
- Evolution Pro UV-Vis Spektrometer
- INSIGHT Pro mit Sicherheitssoftware
- Validator für Insight Pro A4 Papierversion
- USP und EP UV-Standards-Set
- USP und EP Vis-Standard-Set
Wählbar: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 4,0 nm
N.V.
1 Stück
N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
17495603
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
840-372900
Inhalt des Evolution Pro Pharma-Pakets mit USP/EP-Standards:
Evolution Pro mit Quecksilberlampe UV-Vis-Spektralphotometer
INSIGHT Pro mit Security Software
Validator für Insight Pro A4 Papierversion
Satz USP- und EP UV-Standards
Satz USP- und EP Vis-Standards
Wählbar: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 4,0 nm
N.V.
1 Stück
N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Evolution Pro
Wählbar: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 4,0 nm
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Evolution™ Pro UV-Vis-Spektralphotometer