Learn More
Hirschmann™ ringcaps™ Einweg-Kapillarpipetten
Artikelnummer. 11742313
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 5 μl
100 bis 200 μl
100 μl
10 μl
20 bis 40 μl
20 μl
44,7 μl
50 bis 100 μl
50 μl
Packungsgröße:
1000 Stück
400 Stück
Artikelnummer. 11742313
Marke: Hirschmann™ 9600240
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ausgezeichnet für die Arbeit mit kleinen Proben im Labor geeignet. Die Hirschmann Instruments™ ringcaps™ Einweg-Kapillarpipetten eignen sich für verschiedenste wissenschaftliche und medizinische Anwendungen.
  • Mit Ringmarkierung
  • Konformitätszertifiziert
  • Hergestellt aus strapazierfähigem DURAN™-Glas
  • Gemäß ISO 7550, CE-Kennzeichnung gemäß IVD 98/79 EC
Spezifikation
Genauigkeit 0,25%
Zertifizierung/Konformität ISO 7550, CE, IVD 98/79 EG
Material Glas
Enthält Ringmarkierung
Volumen (metrisch) 20 bis 40 μl
Typ Kapillarpipette
Einwegprodukt Ja
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.