Learn More
Agar (80 bis 100 Mesh), Fisher BioReagents
Marke: Fisher BioReagents BP2641-1
160.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Fest | |
Agar | |
Poly-Flasche | |
1 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Agar (80 bis 100 Mesh), Fisher BioReagents > Verpackung: Poly-Flasche; Menge: 1 kg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur