Learn More
Heidolph Instruments Verdampferkolben
For use with rotary evaporators
61.50 € - 117.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Typ | Verdampferkolben |
Spannung | 115/230 V AC |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10447821
|
Heidolph Instruments
514-71000-00 |
100 mL |
61.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10728992
|
Heidolph Instruments
514-74000-00 |
1000 mL |
117.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10186781
|
Heidolph Instruments
514-72000-00 |
250 mL |
76.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10457821
|
Heidolph Instruments
514-73000-00 |
500 mL |
87.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Evaporating flasks come with a standard NS 29/32 joint size but are also available in NS 24/29
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Verdampferkolben | |
115/230 V AC |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph Instruments Verdampferkolben