Learn More
Heidolph Instruments Verdampferkolben
For use with rotary evaporators
Marke:  Heidolph Instruments 514-71000-00
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10447821
  • 61.50 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verdampferkolben sind mit einer Normverbindung NS 29/32 ausgestattet, sind aber auch in NS 24/29 erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
Verdampferkolben
100 mL
115/230 V AC
Name des Produkts
Heidolph Instruments Verdampferkolben > Fassungsvermögen: 100 ml