Learn More
Heidolph™ Verdampferkolben
Artikelnummer. 10457821 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10457821
Marke: Heidolph™ 5147300000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
For use with rotary evaporators
Verdampferkolben sind mit einer Normverbindung NS 29/32 ausgestattet, sind aber auch in NS 24/29 erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Typ Verdampferkolben
Volumen (metrisch) 500 mL
Spannung 115/230 V AC