Learn More
Heidolph Instruments Verdampferkolben
For use with rotary evaporators
Marke: Heidolph Instruments 514-74000-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Verdampferkolben sind mit einer Normverbindung NS 29/32 ausgestattet, sind aber auch in NS 24/29 erhältlich
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Verdampferkolben | |
1000 mL | |
115/230 V AC |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph Instruments Verdampferkolben > Kapazität: 1000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur