Learn More
Fisherbrand™ EVA Schaumstoff-Eisbehälter und Becher mit Deckel
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2,5 l
4 l
9 l
Farbe:
Blau
Grün
Violett
Enthält:
Abnehmbarer Deckel
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Eis, Trockeneis, flüssiger Stickstoff, Alkohol und Salzlösungen |
| Enthält | Abnehmbarer Deckel |
| Beschreibung | Pfanne mit Deckel |
| Material | Ethylvinylacetat |
| Typ | Behälter für Kryolagerung |
| Menge | 1 |
| Farbe | Blau |
| Kapazität (metrisch) | 1 l |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Temperaturregelung | No |