Learn More
Eutech™ pH-Puffer und Lösungen
Eutech™ bietet eine breite Palette von pH-Puffern und Lösungen für den Einsatz mit pH-Messgeräten und Elektroden
Marke:  Thermo Scientific Eutech 01X211203
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10616793
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Als das Maß für Säuregehalt und Alkalinität einer Flüssigkeit ist der pH-Wert einer der am häufigsten gemessenen Parameter in einer Vielzahl von Branchen: Wasser- und Abwasserbehandlung, Chemikalienproduktion, Agrarforschung und -produktion, Umweltüberwachung, Forschung in Chemie und Biowissenschaften, biochemische und pharmazeutische Forschung, elektronische Produktion, Lebensmittelverarbeitung und bei anderen industriellen Anwendungen.
Eutech™ bietet eine breite Palette von pH-Puffern und Lösungen für den Einsatz mit pH-Messgeräten und Elektroden.
Merkmale:
  • Puffer- und Kalibrierlösungen in 480 ml-Flaschen aus langlebigem Kunststoff – preiswert und praktisch für den Laboreinsatz.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
pH-10.01 Pufferlösung
10.01
Pufferlösung
pH-Messgeräte und Elektroden
480 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer524-09 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/12/2024 Catalog Number01X211203
Chargennummer524-04 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/12/2024 Catalog Number01X211203
Chargennummer524-08 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/12/2024 Catalog Number01X211203
Chargennummer524-07 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/12/2024 Catalog Number01X211203
Chargennummer524-06 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/12/2024 Catalog Number01X211203
Name des Produkts
Eutech™ pH-Puffer und Lösungen >