Learn More
Köttermann Zweitüriger hoher Aufbewahrungsschrank
Artikelnummer. 17382089
Click to view available options
Türtyp:
Aufklappbar
Schieben
Anzahl Einschübe:
4
Keine
Abmessungen (T x B x H):
350 x 900 x 1920 mm
366 x 900 x 1920 mm
500 x 900 x 1920 mm
516 x 900 x 1920 mm
350 x 1200 x 1920 mm
500 x 1200 x 1920 mm
770 x 1100 x 2250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17382089
Marke: Köttermann 30100075
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Dieser zweitürige, hohe Aufbewahrungsschrank verfügt über zwei Schwing- oder Schiebetüren zum Schutz von gelagerten Geräten und Zubehör.
  • Das hohe, schlanke Design vergrößert die Lagerfläche bei gleichzeitig geringer Stellfläche
  • Zwei Türen schützen gelagerte Gegenstände
  • Schiebe- und Klapptüroptionen erhältlich
Spezifikation
Farbe Weiß
Verstellbar Nein
Schranktyp Große Aufbewahrung
Abmessungen (T x B x H) 366 x 900 x 1920 mm
Türtyp Aufklappbar
Ausführung Epoxidbeschichtet
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung
Anzahl Türen 2
Anzahl Schubfächer Keine
Anzahl Einschübe 4
Gewährleistung Keine
Gewicht (metrisch) 84,5 kg
Mit Laufrollen Nein
Material Stahl