Learn More
Eutech™ pH-Puffer und Lösungen
Eutech™ bietet eine breite Palette von pH-Puffern und Lösungen für den Einsatz mit pH-Messgeräten und Elektroden
Marke:  Thermo Scientific 01X638901
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15611717
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Als das Maß für Säuregehalt und Alkalinität einer Flüssigkeit ist der pH-Wert einer der am häufigsten gemessenen Parameter in einer Vielzahl von Branchen: Wasser- und Abwasserbehandlung, Chemikalienproduktion, Agrarforschung und -produktion, Umweltüberwachung, Forschung in Chemie und Biowissenschaften, biochemische und pharmazeutische Forschung, elektronische Produktion, Lebensmittelverarbeitung und bei anderen industriellen Anwendungen.
Eutech™ bietet eine breite Palette von pH-Puffern und Lösungen für den Einsatz mit pH-Messgeräten und Elektroden.
Merkmale:
  • Puffer- und Kalibrierlösungen in 480 ml-Flaschen aus langlebigem Kunststoff – preiswert und praktisch für den Laboreinsatz.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nicht ausgewiesen
pH-Messgeräte und Elektroden
Flüssig
pH Buffer
pH-Puffer-Kit, pH 4, 7, 10 klare Pufferlösungen.
4, 7, 10
480 ml
Kit mit 480 ml-Flaschen
Name des Produkts
Eutech™ pH-Puffer und Lösungen >