Learn More
Köttermann Zweitüriger hoher Aufbewahrungsschrank
Dieser zweitürige, hohe Aufbewahrungsschrank verfügt über zwei Schwing- oder Schiebetüren zum Schutz von gelagerten Geräten und Zubehör.
Marke:  Köttermann 301-00086
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17312099
  • N.V. / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Das hohe, schlanke Design vergrößert die Lagerfläche bei gleichzeitig geringer Stellfläche
  • Zwei Türen schützen gelagerte Gegenstände
  • Schiebe- und Klapptüroptionen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Große Aufbewahrung
Aufklappbar
Lagerung
Keine
Keine
Nein
Nein
516 x 900 x 1920 mm
Epoxidbeschichtet
2
4
100,4 kg
Stahl
Name des Produkts
Köttermann Zweitüriger hoher Aufbewahrungsschrank > Zweitüriger hoher Schrank; Türtyp:Mit Scharnieren; Anzahl der Einlegeböden:4; Abmessungen (T x B x H):516 x 900 x 1920 mm