Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ PD 650 Messgerät
Das Erfassen von Multi-Parameter-Daten ist mit dem Eutech™ PD 650-Messgerät ein Kinderspiel.
Marke:  Thermo Scientific™ 01X430702
Artikelnummer. 10233473
  • 2140.65 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das EUtech™ PD 650 Messgerät ist ein Multi-Parameter-Messgerät zur Messung von pH/ORP/Ion/gelöstem Sauerstoff/Temperatur. Das Sammeln von Multi-Parameter-Daten im praktischen Einsatz ist mit der CyberScan 650 Multi-Parameter-Serie von Eutech ein Kinderspiel. Die CyberScan PD650 liefert schnelle, laborgenaue Messungen von pH und gelöstem Sauerstoff gleichzeitig. Die automatische Protokollierung zeichnet bis zu 500 Datensätze mit Datum/Uhrzeit im GLP-konformen Format auf. Auf einem umfassenden Bildschirm werden Messwerte von pH, gelöstem Sauerstoff und Temperatur gleichzeitig angezeigt, zusätzlich zu den Statusberichten der Elektroden und Kalibrierungsinformationen.
Merkmale:
  • ±1 % des Endwerts bei 3-dezimaler Auflösung über einen großen Messbereich
    Ionenmessfunktionen mit 3-stelliger Auflösung
  • Wählbare Mehrpunktkalibrierung für präzisere Leitfähigkeitsmessungen oder Einzelpunktkalibrierung für schnelle und bequeme Kalibrierung ohne Fehler
  • Misst 90.00 mg/l in DO-Konzentration und 600 % in DO-Sättigung
  • Schnelle und einfache DO-Kalibrierung mit 100 %iger Kalibrieroption gegen atmosphärische Luft oder 0 %ige Kalibrierung gegen eine Nulllösung
  • Salinität, Temperatur- und Druckkompensation — präzise Messwerte unter verschiedenen Bedingungen
  • Keine Aufwärmzeit durch galvanisches Messsystem erforderlich
  • Übersichtliches mit Hintergrundbeleuchtung der Elektrodenstatusanzeige, Kalibrierdaten und gleichzeitiger Anzeige von bis zu 4 Parametern
  • Leicht verständliche Eingabeaufforderungen für eine einfache Einrichtung, Kalibrierung und Fehlerbehebung
  • Aufgezeichnete Messwerte werden einzeln mit Uhrzeit und Datum im GLP-konformen Format gestempelt
  • Das Messgerät für die automatische Protokollierung speichert Messwerte automatisch innerhalb von Sekunden, um Datenverlust zu vermeiden
  • Drahtlose Informationstechnologie: Keine Drähte, keine Kabel—Übertragen Sie Daten mit nur einem Knopfdruck vom Messgerät zum Computer
  • Der permanente Speicher speichert Informationen und Geräteeinstellungen, auch wenn die Batterien leer sind
  • Vier Stufen des Kennwortschutzes verhindern Manipulationen oder versehentliches Löschen von Daten
  • pH-Pufferoptionen: USA, NIST, DIN, PWB, Benutzerdefiniert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Eutech™ PD 650 Messgerät >