Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ DO 450 Messgerät für gelösten Sauerstoff
Artikelnummer. p-7115558
Click to view available options
Typ:
DO-Messgerät
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15377063
Marke: Thermo Scientific™ 01X651634
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eutech™ bietet eine große Auswahl an Messgeräten und Sonden für gelösten Sauerstoff für den Einsatz in verschiedenen Bildungs-, Labor- und Industrieanwendungen.
Das Eutech™ DO450 Dissolved Oxygen Meter ist ein tragbares, wasserdichtes Messgerät für gelösten Sauerstoff/Temperatur. Das DO450 Messgerät bietet eine kostengünstige, optische RDO-Technologie, die Wartungszeit und -kosten reduziert.
Eigenschaften
  • Parameter: Gelöster Sauerstoff/Temperatur
  • Die wartungsfreie optische Sonde ohne Elektrolyt macht den Austausch empfindlicher Membrane überflüssig und eliminiert den Salzaufbau aus Nachfülllösungen
  • Strapazierfähiges, wasserdichtes und staubdichtes Design mit IP67-Rating
  • Das große, hintergrundbeleuchtete, einstellbare Display ermöglicht die Temperaturmessung
  • Wechseln Sie mit einem Knopfdruck zwischen % Sättigung und mg/l (ppm) gelöstem Sauerstoff
  • Alarm für fällige Kalibrierung – visuelle Anzeige, wenn das Messgerät neu kalibriert werden muss
  • Manuelle Korrektur von Luftdruck und Salinität
  • Wählbare Temperaturanzeige in ºC oder ºF – Auswahl von bevorzugten Einheiten für Ihre Anwendung
  • Bereitschaftsanzeige, manuelle oder automatische Messwertspeicherung und optionale automatische Abschaltfunktion
  • Speicherung von bis zu 500 Datensätzen – Einfache USB- oder RS232-Ausgabe mit optionalen Datenkabeln
  • Integrierte Echtzeituhr stempelt gespeicherte Daten und Kalibrierungsdaten mit Uhrzeit und Datum – und erfüllt die GLP-Standards (Good Laboratory Practices)
  • 500 Stunden Akkulaufzeit oder optionales Universalnetzteil verwenden
  • Integriertes Stativ mit Wandhalterung – Ermöglicht die einfache Messung und Lagerung auf dem Labortisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Nur DO 450 Messgerät: Messgerät, zwei AA-Batterien
Enthält Druck- & Salinitätskompensation = Manuell
Zeit- und Datumsstempel der Kalibrierung und der gespeicherten Daten
Ausgänge USB oder RS232
Bereich (DO, polarographisch) 0 mg/l bis 20 mg/l
Kalibrierungsmodi DO: Null und Sättigung
Temperaturbereich (metrisch) 0,0 °C° bis 50,0 °C°
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Genauigkeit (Temperatur) ±0.5 ºC; ±0.9 ºF
Temperaturfühlerkalibrierung Offset in Schritten von 0.1, ±10 ºC oder ±18 ºF
Displaytyp Einstellbares LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Hauptspeicher Speichert bis zu 500 Datensätze
IP-Bewertung IP-67
Netzteil Optional
Abmessungen (L x B x H) Messgerät: 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 in (20 x 8.3 x 5.7 cm), verpackt: 9 1/8 x 9 1/8 x 2 3/4 in (23 x 23 x 7 cm)
Gewicht (metrisch) Messgerät: 0.5 kg, verpackt: 0.7 kg
Gewicht (angloamerikanisch) Messgerät: 1 lb. (0,453592 kg), verpackt: 1,4 lb.
Genauigkeit (RDO) ± 2 %; ±0,1 ppm oder mg/l bis zu 8; ± 0,2 ppm oder mg/l über 8
Bereich (RDO) 0 bis 200 %; 0 bis 20 ppm/mg/l
Bereich (DO) 0 bis 200 %; 0 bis 20 ppm/mg/l
Auflösung (DO) 0.10 %; 0.1 ppm/mg/l
Auflösung (RDO) 0.10 %; 0.1 ppm/mg/l
Temperaturkompensation Ja
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 0,0 °F bis 122,0 °F
Akkulaufzeit >100 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung)
Akkutyp Zwei AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
Typ DO-Messgerät
Genauigkeit (DO) ±2 %; ±0.1 ppm oder mg/l bis zu 8; ±0.2 ppm oder mg/l über 8