Learn More
IKA™ EUROSTAR 40 digital Rührwerk
GREENER_CHOICE
Automatische Einstellung der Rührerdrehzahl durch Mikroprozessorsteuerung innerhalb des Drehzahlbereichs von 0/30 bis 2000 U/min. Der digitale IKA™ Eurostar Laborrührer ist mit einer Sicherheitsschaltung ausgestattet, die den Rührer bei Überlast oder drohendem Stillstand automatisch ausschaltet. Abweichungen werden automatisch ausgeglichen, damit auch bei sich verändernder Viskosität der Probe eine konstante Drehzahl gegeben ist.
Marke:  IKA™ 0004444000
1173.75 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13440567
  • 1710.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Installierte Sicherheitskreise garantieren das automatische Abschalten des Geräts im Fehlerfall oder bei Überlastung
  • Kontinuierlicher Abgleich der Drehzahl der Welle mit der Soll-Drehzahl, Abweichungen werden automatisch ausgeglichen
  • Garantiert auch bei sich verändernder Viskosität der Probe eine konstante Drehzahl
  • Digitale Geschwindigkeitsanzeige
  • Stufenlos einstellbare Drehzahl
  • Durchsteckbare Rührwellen
  • Überlastschutz
  • Kurzzeitiger Überlastbetrieb
  • Schmales Gehäuse
  • Leiser Betrieb
  • Fehlercodeanzeige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0/30 bis 2.000 U/min
Digital
208 mm
248 mm
86 mm
EU
Aluguss-Beschichtung/thermoplastisches Polymer
IP 40
Rührer
4,4 kg
25 l
100/115/230 V
11 mm
16 mm
50/60 Hz
DIN EN 60529
Eurostar 40 digital
40 Ncm
30.000 mPas
Name des Produkts
IKA™ EUROSTAR 40 digital Rührwerk > Steckertyp: EU-Stecker