Learn More
IKA™ EUROSTAR 40 digital Rührwerk
Automatische Einstellung der Rührerdrehzahl durch Mikroprozessorsteuerung innerhalb des Drehzahlbereichs von 0/30 bis 2000 U/min. Der digitale IKA™ Eurostar Laborrührer ist mit einer Sicherheitsschaltung ausgestattet, die den Rührer bei Überlast oder drohendem Stillstand automatisch ausschaltet. Abweichungen werden automatisch ausgeglichen, damit auch bei sich verändernder Viskosität der Probe eine konstante Drehzahl gegeben ist.
1710.00 €
Spezifikation
Geschwindigkeit | 0/30 bis 2.000 U/min |
---|---|
Fassungsvermögen | 25 l |
Spannung | 100/115/230 V |
Frequenz | 50/60 Hz |
Zertifizierung/Konformität | DIN EN 60529 |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13440567
![]() |
IKA™
0004444000 |
EU |
1710.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Installierte Sicherheitskreise garantieren das automatische Abschalten des Geräts im Fehlerfall oder bei Überlastung
- Kontinuierlicher Abgleich der Drehzahl der Welle mit der Soll-Drehzahl, Abweichungen werden automatisch ausgeglichen
- Garantiert auch bei sich verändernder Viskosität der Probe eine konstante Drehzahl
- Digitale Geschwindigkeitsanzeige
- Stufenlos einstellbare Drehzahl
- Durchsteckbare Rührwellen
- Überlastschutz
- Kurzzeitiger Überlastbetrieb
- Schmales Gehäuse
- Leiser Betrieb
- Fehlercodeanzeige
Spezifikation
0/30 bis 2.000 U/min | |
100/115/230 V | |
DIN EN 60529 |
25 l | |
50/60 Hz | |
Aluguss-Beschichtung/thermoplastisches Polymer |