Learn More
Velp Scientifica™ OHS 20 Digital
Overhead Rührwerk mit 20 Ncm Drehmoment, Digitalanzeige und Zeitschaltuhr für bis zu 25 l Rührleistung. Entwickelt, um höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten und eine lange Lebensdauer auch in aggressivsten Umgebungen zu gewährleisten.
Marke: Velp Scientifica™ F20100494
852.47 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Digitaler Rührer (Ständer, Klemme und Rührwelle sind nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich.)
Beschreibung
- Das widerstandsfähige, gekapselte Gehäuse und Schutzart IP 54 garantieren eine Haltbarkeit auch in aggressivsten Umgebungen.
- Integrierte Sicherheitsalarme für Überlast, Übertemperatur und Überstrom sorgen für eine lange Betriebsdauer und stoppen das Rühren für maximale Sicherheit in Ihrem Labor.
- Sicherer Start- und Stopp-Knopf-Betrieb und eine Sperrtaste verhindern unbeabsichtigtes Einschalten und Ändern der Arbeitsbedingungen.
- Das OHS 20 Digital ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen mit Viskositäten bis 10.000 mPa.
- Der elektronisch gesteuerte bürstenlose Motor des OHS 20 Digital rührt bis zu 25 l bei einem maximalen Drehmoment von 20 Ncm und gewährleistet die längste Lebensdauer.
- Die SpeedServoTM Drehmoment-Kompensationstechnologie sorgt dafür, dass die Geschwindigkeit automatisch an Viskositätsänderungen angepasst wird. Stellen Sie den OHS 60 Digital präzise auf 30 bis 2000 U/min ein.
- Der bürstenlose Motor und der Mikroprozessor garantieren eine hervorragende Leistung, die den Unterschied zwischen einem herkömmlichen Overhead-Motor und der Velp OHS-Serie markiert.
- Das Drehmoment ist über den gesamten Drehzahlbereich stabil und gewährleistet auch bei höchster Drehzahl ein maximales Drehmoment.
- Die OHS Digital SmartChuckTM Technologie vereinfacht das Anbringen der Welle, die auch mit einer Hand angebracht und ohne Werkzeug angebracht werden kann, was Ihnen das Leben leichter macht.
- Mit zwei einfachen Bedienvorgängen können Sie den Schutzring entriegeln, um die Welle mit maximaler Leichtigkeit anzubringen und zu entfernen.
- Die Öffnung des Ringes während des Rührvorgangs blockiert automatisch die Analyse und das Gerät informiert Sie, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.
- Alle erforderlichen Informationen sind auf einen Blick verfügbar und die spezielle Drehmomentanzeige mit 4 LED-Segmenten informiert über Viskositätsänderungen während des Betriebs.
- Der integrierte OHS Digital Timer ermöglicht unbeaufsichtigten Betrieb. Programmieren Sie Ihr OHS Digital von 1 Minute bis zu 99h59 Minuten und erledigen Sie anderes!
Spezifikation
30 bis 2.000 U/min | |
230 V | |
7 mm | |
285 mm | |
235 mm | |
Ja | |
Digitaler Rührer (Ständer, Klemme und Rührwelle nicht im Lieferumfang enthalten.) | |
OHS 20 Digital | |
Max. 20 Ncm | |
4,1 kg |
25 l | |
65 W | |
235 x 90 x 285 mm | |
9,3 in. | |
90 mm | |
1 bis 13 mm | |
Aluminiumlegierung | |
Ja | |
Max. 10,000 mPas |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Velp Scientifica™ OHS 20 Digital > 20 Ncm, 25 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur