Learn More
Ethylenglykol, Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Ethylene Glycol
Aufgrund seiner Eigenschaft als Frostschutzmittel kann Ethylenglycol zur Lagerung von Enzymen bei niedrigen Temperaturen verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylene Glycol |
pH | 5.5 to 7.5 |
Schmelzpunkt | -13°C |
Farbe | Farblos |
Hinweise zur Zersetzung | >500°C |
Dichte | 1.113g/cm³ |
Siedepunkt | 196°C |
Menge | 1 L |
Identifizierung | Pass Test |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 12
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethylene glycol
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chemische Extravaganz
Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.Aktionscode: 25908Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
0Stunden
16Minuten
23Sekunden
7
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethylenglykol, Fisher BioReagents >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur