Learn More
Ethylenglykol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11428920
Ethylenglykol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428920
250 g
Click to view available options
Menge:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Artikelnummer. 11428920
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11591.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Ethylenglycol ist ein Ausgangsprodukt für die Synthese von Polymeren wie Polyesterfasern, Harzen und Polyethylenterephthalat, das bei der Herstellung von Kunststoffflaschen Anwendung findet. Ist ein Zwischenprodukt bei der Synthese von 1,4-Dioxan. Spielt eine wichtige Rolle in der organischen Synthese als Schutzgruppe für Carbonylgruppen. Ist aufgrund seines hohen Siedepunktes und seiner Wasseraffinität ein nützliches Trockenmittel. Spielt eine wichtige Rolle beim Beseitigen von Wasserdampf aus Erdgas vor dessen weiterer Verarbeitung. Sein Hauptanwendungsfall ist ein Medium für den konvektiven Wärmetransport in Kraftfahrzeugen und flüssigkeitsgekühlten Computern.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Toluol, Tetrahydrofuran, Alkohol, Chloroform und anderen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Aldehyden und Aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-21-1
Summenformel C2H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 62.068
MDL-Nummer MFCD00002885
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylene glycol
Schmelzpunkt -13°C
Dichte 1.113
Siedepunkt 196°C to 198°C
Menge 250 g
Flammpunkt 119°C (246°F)
Geruch Sweet
Brechungsindex 1.431
Strukturformel HOCH2CH2OH
Beilstein 505945
Merck Index 14,3798
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,toluene,tetrahydrofuran,alcohol,chloroform and other organic solvents.
Formelmasse 62.07
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253545 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog NumberA11591.0E,A11591.0C,A11591.36,A11591.30
Chargennummer10252343 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/09/2024 Catalog NumberA11591.0E,A11591.0C,A11591.36,A11591.30
ChargennummerT09K050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/07/2024 Catalog NumberA11591.0E,A11591.0C,A11591.36,A11591.30
ChargennummerT09K051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/07/2024 Catalog NumberA11591.0E,A11591.0C,A11591.36,A11591.30
Chargennummer10250531 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/04/2024 Catalog NumberA11591.0E,A11591.0C,A11591.36,A11591.30
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene glycol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethylene glycol
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethylenglykol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >