Learn More
Essigsäureethylester, spektralphotometrischer Gütegrad, ≥99.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11323558
Essigsäureethylester, spektralphotometrischer Gütegrad, ≥99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323558
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
4 x 1 L
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 11323558
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039177.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-78-6
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer MFCD00009171
InChI-Schlüssel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic esterMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-Name Ethylacetat
SMILES CCOC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl acetate
Schmelzpunkt -84°C
Farbe Farblos
Dichte 0.902 g/mL
Siedepunkt 77°C
Menge 1 L
Flammpunkt -3°C (26°F)
Geruch Sweet
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.372
Strukturformel CH3CO2CH2CH3
UN-Nummer UN1173
Beilstein 506104
Merck Index 14,3757
Löslichkeitsinformationen Miscible in ethanol,acetone,diethyl ether and benzene.
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Spektrophotometrisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX18K603 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number039177.M1,039177.K2,039177.0F,039177.K7
ChargennummerV29J824 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/10/2023 Catalog Number039177.M1,039177.K2,039177.0F,039177.K7
ChargennummerN30I809 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number039177.K2
ChargennummerJ15R948 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/07/2022 Catalog Number039177.M1,039177.K2,039177.0F,039177.K7
ChargennummerC0909258 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number039177.M1,039177.K2,039177.0F,039177.K7
Name des Produkts
Essigsäureethylester, spektralphotometrischer Gütegrad, ≥99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >