Learn More
Ethandiol, Reinst, SLR, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10122000
Ethandiol, Reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10122000
1 L, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Artikelnummer. 10122000
Marke: Fisher Chemical E/0350/15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
C2H6O2, CAS-Nummer-107-21-1, Ethylenalkohol, Glykolalkohol, 2-Hydroxyethanol, 1,2-Ethandiol, Glykol, Fridex, Monoethylenglykol, Tescol, 1,2-Dihydroxyethan, Ethylenglykol, 2,5 l, 196 Grad C, CHEBI:30742, Farblos, 62.06g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, Ethan-1,2-diol, -13 Grad C, 2885
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-21-1
Summenformel C2H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 62.068
MDL-Nummer 2885
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Spezifikation
Schmelzpunkt -13°C
Farbe Farblos
pH 5.5 to 7.5
Siedepunkt 196°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 L
Dampfdichte 2.14
Formelmasse 62.06g/mol
Dampfdruck 0.12mmHg at 20°C
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene glycol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethandiol, Reinst, SLR, Fisher Chemical >