Learn More
Iso-Amyl-Alkohol, Extra Pure, SLR, zur Bestimmung von Fett in Milch, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
500 mL
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
Iso-Amyl-Alkohol, Reinst, SLR, zur Bestimmung von Fett in Milch
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | -117°C |
| pH | 6.5 |
| Siedepunkt | 130°C |
| Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
| Summenformel | C5H12O |
| Menge | 2.5 L |
| Dampfdichte | 3.04 |
| Formelmasse | 88.15g/mol |
| Dampfdruck | 4 hPa at 20°C |
| Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3-Methyl-1-butanol
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.