Learn More
Ethandiol, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
2.5 l
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Beschreibung
C2H6O2, CAS-Nummer 107-21-1, 1,2-Ethandiol, Ethylenalkohol, Ethylenglycol, 1,2-Dihydroxythan, 2-Hydroxyethanol, Monoethylenglycol, Glykolalkohol, Glykol, Testol, Frivex, 2,5 l, 196 °C, CHEBI:30742, farblos, 62,06 g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, Ethan-1,2-diol, -13 °C, 2885
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | -13 °C |
Farbe | Farblos |
pH | 5.5 bis 7.5 |
Siedepunkt | 196 °C |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 2.5 l |
Dampfdichte | 2.14 |
Formelmasse | 62.06 mol |
Dampfdruck | 0.12 W bei 20 °C |
Physikalische Form | Viskose Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethylene glycol
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethandiol, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur