Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ plus elektronische Pipetten
GREENER_CHOICE
Intuitives Betriebssystem und anwenderfreundliches Design, Präzision und Reproduzierbarkeit
Marke:  Eppendorf™ 4861000775
1450.99 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12660915
  • 1531.10 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Lithium-Ion
Mittelgrau
Pipettenspitze (20 μl)
Xplorer Plus
Elektronische Pipette
LCD
20 μl Spitze
0,01 μL
20 μl Spitze
Wiederverwendbar
12
Ja
0,5 bis 10 μl
Ergonomisch
10 Pipettier-Modi, Pipettier-Historie, Passwortschutz, Serviceanzeige und die Möglichkeit, mehrere Modi in einer Sequenz für kundenspezifische Anwendungen zu programmieren
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Eppendorf™ Xplorer™ plus elektronische Pipetten > 12 Kanäle; 0,5 bis 10 μl; mittelgraue Taste