Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ plus elektronische Pipetten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4390000 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 10 μl
1 bis 20 μl
15 bis 300 μl
50 bis 1200 μl
5 bis 100 μl
Anzahl Kanäle:
8
12
16
24
Farbe:
Gelb
Grün
Hellgelb
Hellrosa
Mittelgrau
Orange
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12680915
Marke: Eppendorf™ 4861000767
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Intuitives Betriebssystem und anwenderfreundliches Design, Präzision und Reproduzierbarkeit
Erleichtert die Durchführung zusätzlicher intelligenter Anwendungen wie Ansaugen, Verdünnen, sequentielles Dispensieren und Rückwärtspipettieren. Außerdem werden Verzögerungen aufgrund komplizierter Programmierung und/oder unflexibler Prozesse vermieden. Präzise einstellbare Parameter, maximale Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, ermüdungsfreies Arbeiten und gleichmäßige und volle Kontrolle über die Pipettierprozesse.
  • Multifunktionswippschüttler: “Up is up and down is down™”-Prinzip
  • Einfache Auswahl aller Funktionen mit dem praktischen Einstellrad
  • Betrieb in der Sprache Ihrer Wahl
  • Übersichtlich angeordnetes Farbdisplay, keine Untermenüs, Hilfefunktion
  • Innovativer Wippschüttler: Wenn die Spitze abgeworfen wird, kehrt der Kolben automatisch in die Nullstellung zurück
  • EIN/AUS-Schalter: Schaltet den Pipettierer bei längerer Inaktivität aus
  • Zu den weitere Anwendungen gehören Absaugen, Verdünnen, sequentielles Dispensieren und Rückwärtspipettieren
  • Programmierung: Einmalige Programmierung von Sequenzen zur einfacheren Handhabung komplexer Prozesse
  • Individuelle Einstellung des festen Volumens: Das gewünschte Volumen kann gespeichert werden
  • Kennwortschutz: Schützt Programmierung und Einstellungen
  • Individuelle Geschwindigkeitsregelung: Stellt die Parameter auf Ihre gewünschte Arbeitsdrehzahl ein
  • Erinnerungsfunktion für die Wartung des Pipettierers, je nach gewünschter Zeit oder Nutzungshäufigkeit
Verlässliche und reproduzierbare Ergebnisse
  • Die Spitzen ruhen immer in der gleichen Position
  • Volumen und Geschwindigkeit exakt und reproduzierbar einstellbar
  • Einstellbar auf Ihre Arbeitsumgebung und Anforderungen
PhysioCare Concept™
  • Geringes Gewicht
  • Verbesserte Ergonomie
  • Perfekt ausgewogen
  • Optimal abgewinkelter Pipettierkopf
  • Verbesserte Ansicht und hochauflösende Anzeige
  • Federbelasteter Spitzenkonus liefert maximale Dichtheit
Anwendungen
  • Pipettieren von Flüssigkeiten (manuell oder automatisch)
  • Dispensieren (zeitgesteuert oder manuell)
  • Pipettieren und Mischen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkutyp Lithium-Ion
Kompatible Spitzen 20 μl Spitze
Farbe Mittelgrau
Zur Verwendung mit Pipettenspitze (20 μl)
Anzahl Kanäle 8
Produktlinie Xplorer Plus
Typ Elektronische Pipette
Volumen (metrisch) 0,5 bis 10 μl
Display LCD
Fingerhandschuh Ergonomisch
Zur Verwendung mit (Geräte) 20 μl Spitze
Enthält 10 Pipettier-Modi, Pipettier-Historie, Passwortschutz, Serviceanzeige und die Möglichkeit, mehrere Modi in einer Sequenz für kundenspezifische Anwendungen zu programmieren
Schritten 0,01 μL