Learn More
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Nachfüllpack
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Nachfüllpacks sind die perfekte Kombination, die eine kraftreduzierte Spitzenbefestigung und den kraftreduzierten Spitzenabwurf mit vollständiger Abdichtung ermöglicht.
64.94 € - 98.47 €
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Farbe | Natural |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Reinigungsnachweise | Eppendorf Quality™ |
Verpackung | Reloads |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15801505
![]() |
Eppendorf™
0030073479 |
50 to 1000μL | 960 Tips (10 Trays x 96 Tips) |
76.96 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15811505
![]() |
Eppendorf™
0030073495 |
50 to 1250μL | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
96.95 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15821505
![]() |
Eppendorf™
0030073517 |
0.25 to 2.5mL | 480 Tips (10 Trays x 48 Tips) |
64.94 €
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15831505
![]() |
Eppendorf™
0030073630 |
50 to 1250μL L | 960 Tips (10 Trays x 96 Tips) |
98.47 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15851495
![]() |
Eppendorf™
0030073371 |
0.1 to 10μL | 960 Tips (10 Trays x 96 Tips) |
89.96 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15861495
![]() |
Eppendorf™
0030073398 |
0.1 to 20μL | 960 Tips (10 Trays x 96 Tips) |
89.96 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15871495
![]() |
Eppendorf™
0030073410 |
0.5 to 20μL | 960 Tips (10 Trays x 96 Tips) |
81.17 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15881495
![]() |
Eppendorf™
0030073436 |
2 to 200μL | 960 Tips (10 Trays x 96 Tips) |
76.96 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15891495
![]() |
Eppendorf™
0030073452 |
20 to 300μL | 960 Tips (10 Trays x 96 Tips) |
76.96 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
- Weniger Abfall im Vergleich zu Einweggestellen
- Die Nachfülltabletts können für die anschließende Verwendung bei max. 121° C in Verpackungen und ohne Folie autoklaviert werden
- Das Nachfüllsystem ist je nach Größe der Spitze entweder zweiseitig oder stapelweise verpackt
- Erhältlich in den Reinheitsgraden Eppendorf Quality und PCR-rein
- Farbcodierte Tabletts für die einfache Volumen- und Pipettenidentifizierung
Spezifikation
Ungefiltert | |
Autoklavierbar | |
Reloads |
Natural | |
Eppendorf Quality™ | |
epT.I.P.S. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Nachfüllpack