Learn More
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Nachfüllpack
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.1 to 10μL
0.1 to 20μL
0.25 to 2.5mL
0.5 to 20μL
2 to 200μL
20 to 300μL
50 to 1000μL
50 to 1250μL
50 to 1250μL L
Menge:
480 Tips (10 Trays x 48 Tips)
960 Tips (10 Racks x 96 Tips)
960 Tips (10 Trays x 96 Tips)
Packungsgröße:
480 Stück
960 Stück
Beschreibung
- Weniger Abfall im Vergleich zu Einweggestellen
- Die Nachfülltabletts können für die anschließende Verwendung bei max. 121° C in Verpackungen und ohne Folie autoklaviert werden
- Das Nachfüllsystem ist je nach Größe der Spitze entweder zweiseitig oder stapelweise verpackt
- Erhältlich in den Reinheitsgraden Eppendorf Quality und PCR-rein
- Farbcodierte Tabletts für die einfache Volumen- und Pipettenidentifizierung
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 0.25 to 2.5mL |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Farbe | Natural |
| Gestellfarbe | Rot |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Reinigungsnachweise | Eppendorf Quality™ |
| Verpackung | Reloads |
| Menge | 480 Tips (10 Trays x 48 Tips) |
| Farbcode | Rot |
| Produktlinie | epT.I.P.S. |