Learn More
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Nachfüllpack
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Nachfüllpacks sind die perfekte Kombination, die eine kraftreduzierte Spitzenbefestigung und den kraftreduzierten Spitzenabwurf mit vollständiger Abdichtung ermöglicht.
Marke: Eppendorf™ 0030073398
82.21 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21800" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.58500kg
Beschreibung
- Weniger Abfall im Vergleich zu Einweggestellen
- Die Nachfülltabletts können für die anschließende Verwendung bei max. 121° C in Verpackungen und ohne Folie autoklaviert werden
- Das Nachfüllsystem ist je nach Größe der Spitze entweder zweiseitig oder stapelweise verpackt
- Erhältlich in den Reinheitsgraden Eppendorf Quality und PCR-rein
- Farbcodierte Tabletts für die einfache Volumen- und Pipettenidentifizierung
Spezifikation
0.1 to 20μL | |
Natural | |
Yes | |
Eppendorf Quality™ | |
960 Tips (10 Trays x 96 Tips) | |
epT.I.P.S.™ |
Ungefiltert | |
mittelgrau | |
40mm | |
Reloads | |
Mittelgrau |